Magnesio sulfato heptahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
423900250 423905000 423900010 423900050
ACRO423900250EA 23.6 EUR
ACRO423900250 ACRO423905000 ACRO423900010 ACRO423900050
Magnesio sulfato heptahidrato 98+% ACS
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 13,05715
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %