Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 1 M in water para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426380100 426380500 426382500
ACRO426380100EA 38.1 EUR
ACRO426380100 ACRO426380500 ACRO426382500
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 1 M in water para bioquímica
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
UN: 3334
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.90 to 1.10 M
UV at 500 nm A: ≤0.05