2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
427060050
ACRO427060050EA 103 EUR
ACRO427060050
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClNO
Pto. de fusión: 280…285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051998
Núm. CAS: 5467-72-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure