2-Amino-6-cloropiridina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Cloropiridin-2-amina, 6-Cloro-2-piridilamina

429500010 429500050
ACRO429500010EA 28.3 EUR
ACRO429500010 ACRO429500050
2-Amino-6-cloropiridina 97%
2-Amino-6-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. de fusión: 72…73.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234068
Núm. CAS: 45644-21-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR