Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430370010
ACRO430370010EA 204 EUR
ACRO430370010
Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico 97%
Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BClFO₂
Pto. de fusión: 115,8…115.9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363741
Núm. CAS: 871329-52-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %