N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
432480050
ACRO432480050EA 231 EUR
ACRO432480050
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide 97%
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125873
Núm. CAS: 1594-57-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥96.0 %