6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one, 6-bromooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
432680050
ACRO432680050EA 594 EUR
ACRO432680050
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Formula: C₆H₃BrN₂O₂
MW: 215.006 g/mol
Pto. de fusión: 230…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689590
Núm. CAS: 21594-52-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 236 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure