(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2S,5S)-(-)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Diethylphospholan-1-yl]phenyl}-1,3-dioxolane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Diethyl-1-phospholano]phenyl}1,3-dioxolane
434121000
ACRO434121000EA 50.5 EUR
ACRO434121000
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane 97%
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Formula: C₁₇H₂₅O₂P
MW: 292,36 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265099
Núm. CAS: 1314246-02-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %