Sodio nitrato, extra puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 71.3 EUR
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Sodio nitrato, extra puro
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Pto. Ebullición: 380 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 306 °C
Densidad: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011119
Núm. CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR