Tricloruro de oro 99.99+% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

437080010 437080050
ACRO437080010EA 342 EUR
ACRO437080010 ACRO437080050
Tricloruro de oro 99.99+% (trace metals basis)
Tricloruro de oro
Formula: AuCl₃
Pto. de fusión: 254 °C
Densidad: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014172
Núm. CAS: 13453-07-1
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR