1-Benciloxi-3-bromobenceno 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene

437790100 437790500
ACRO437790100EA 63.5 EUR
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benciloxi-3-bromobenceno 96%
1-Benciloxi-3-bromobenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155065
Núm. CAS: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR