N-Boc-pyrrole 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

438510250 438511000
ACRO438510250EA 88.3 EUR
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formula: C₉H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 97 °C (2,3Torr)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209559
Núm. CAS: 5176-27-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR