2-Methylleucine 98%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
441261000
ACRO441261000EA 174 EUR
ACRO441261000
2-Methylleucine 98%, 98% ee
2-Methylleucine
Formula: C₇H₁₅NO₂
Pto. de fusión: >237 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01716279
Núm. CAS: 105743-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +33° to +39° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)