Pyridine hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
442132500
ACRO442132500EA 77.2 EUR
ACRO442132500
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Formula: C₅H₅N
Pto. de fusión: 217…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012801
Núm. CAS: 18820-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %