3,3-Dimetoxipropiononitrilo 90%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 3,3-Dimethoxypropanenitrile

446260250 446261000
ACRO446260250EA 162 EUR
ACRO446260250 ACRO446261000
3,3-Dimetoxipropiononitrilo 90%
3,3-Dimetoxipropiononitrilo
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.026 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044797
Núm. CAS: 57597-62-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR