Sodio azida 99+% para bioquímica

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 38.1 EUR
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Sodio azida 99+% para bioquímica
Sodio azida
Formula: NaN₃
Pto. Ebullición: 300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 275 °C (desc.)
Densidad: 1,85 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR