4-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
450010010
ACRO450010010EA 313 EUR
ACRO450010010
4-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
4-Fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835267
Núm. CAS: 96530-81-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorlesss to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %