Oxicloruro de bismuto 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 610 EUR
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
Oxicloruro de bismuto 97%, puro
Oxicloruro de bismuto
Formula: BiClO
Densidad: 7,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010895
Núm. CAS: 7787-59-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)