1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
456350010 456350050
ACRO456350010EA 55.1 EUR
ACRO456350010 ACRO456350050
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formula: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22377802
Núm. CAS: 119752-83-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Assay ≥96.0 %