Salbutamol sulphate 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate

456460010 456460050
ACRO456460010EA 99.2 EUR
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Formula: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
MW: 576.702 g/mol
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055200
Núm. CAS: 51022-70-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR