Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

457090050 457090250
ACRO457090050EA 52.6 EUR
ACRO457090050 ACRO457090250
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Azomethine H monosodium salt monohydrate
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149588
Núm. CAS: 304655-82-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with NaOH ≥94 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR