Amorolfine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 205 EUR
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Formula: C₂₁H₃₅NO
Pto. de fusión: 221…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00903738
Núm. CAS: 78613-38-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %