4-Iodo-1-tritylimidazole 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

459200010 459200050
ACRO459200010EA 64.8 EUR
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formula: C₂₂H₁₇IN₂
Pto. de fusión: 223…227,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179542
Núm. CAS: 96797-15-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR