Cefadroxil 95-105 %
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cefadroxil monohydrate, (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
459470010
ACRO459470010EA 0 EUR
ACRO459470010
Cefadroxil 95-105 %
Cefadroxil
Formula: C₁₆H₁₇N₃O₅S
MW: 363,388 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00865091
Núm. CAS: 66592-87-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)