Pravastatin sodium salt hydrate

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

464880010 464882500
ACRO464880010EA 401 EUR
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate

  • Bioactive

Formula: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00887601
Núm. CAS: 2244386-63-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR