Tungsten standard solution, 1,000 mg/l W in water 4% ammonium hydroxide patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C066.4AP.L1 C066.4AP.L25 C066.4AP.L5
ACSDC066.4AP.L1EA 95.4 EUR
ACSDC066.4AP.L1 ACSDC066.4AP.L25 ACSDC066.4AP.L5
Tungsten standard solution, 1,000 mg/l W in water 4% ammonium hydroxide patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tungsteno