Beryllium standard solution, 10,000 mg/l Be in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C107.5N1FP.L25 C107.5N1FP.L5
ACSDC107.5N1FP.L25EA 2000 EUR
ACSDC107.5N1FP.L25 ACSDC107.5N1FP.L5
Beryllium standard solution, 10,000 mg/l Be in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de berilio