Molybdenum standard solution, 10,000 mg/l Mo in 5% nitric acid and 4% hydrofluoric acid patrón mono elementos para ICP
Proveedor: ACTIVE MOTIF
C134.5N4FP.L1 C134.5N4FP.L25 C134.5N4FP.L5
ACSDC134.5N4FP.L1EA 192 EUR
ACSDC134.5N4FP.L1 ACSDC134.5N4FP.L25 ACSDC134.5N4FP.L5
Molybdenum standard solution, 10,000 mg/l Mo in 5% nitric acid and 4% hydrofluoric acid patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de molibdeno