Antimony standard solution, 10,000 mg/l Sb in 10% nitric acid with 2% hydrofluoric acid patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C150.10N2FP.L5
ACSDC150.10N2FP.L5EA 404 EUR
ACSDC150.10N2FP.L5
Antimony standard solution, 10,000 mg/l Sb in 10% nitric acid with 2% hydrofluoric acid patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de antimonio