Vanadio solución patrón, 10000 mg/l V en ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C165.5NP.L1 C165.5NP.L25 C165.5NP.L5
ACSDC165.5NP.L1EA 192 EUR
ACSDC165.5NP.L1 ACSDC165.5NP.L25 ACSDC165.5NP.L5
Vanadio solución patrón, 10000 mg/l V en ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de vanadio