Iterbio solución patrón, 10000 mg/l Yb em ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C168.5NP.L1 C168.5NP.L25 C168.5NP.L5
ACSDC168.5NP.L1EA 230 EUR
ACSDC168.5NP.L1 ACSDC168.5NP.L25 ACSDC168.5NP.L5
Iterbio solución patrón, 10000 mg/l Yb em ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de iterbio