Potasio carbonato, Test solution

Proveedor: ACTIVE MOTIF

Sinónimos: Potash

CH8002100.L1
ACSDCH8002100.L1EA 37.3 EUR
ACSDCH8002100.L1
Potasio carbonato, Test solution
Potasio carbonato

Certificaciones: ISO 9001

Formula: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Pto. de fusión: 891
Número MDL: MFCD00011382
Núm. CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Índice Merck: 13,07702

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR