Bismuto (III) nitrato 0,01 mol/L
Proveedor: CPACHEM
CH8006005.1L
ACSDCH8006005.1LEA 98.2 EUR
ACSDCH8006005.1L
Bismuto (III) nitrato 0,01 mol/L
Bismuto (III) nitrato
Certificaciones: ISO 9001 certified.
Información para pedidos: Shelf life on ship date: 12 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formula: Bi(NO₃)₃·xH₂O
Pto. Ebullición: 100 °C
Densidad: 1 g/cm³
Número MDL: MFCD00003460
Núm. CAS: 10361-44-1