Cumeno
Proveedor: CPACHEM
Peligro
SB224.500MG
ACSDSB224.500MGEA 72.9 EUR
ACSDSB224.500MG
Cumeno
Cumeno
Shelf Life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 152 °C
Pto. de fusión: –96,9 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Número MDL: MFCD00008881
Núm. CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III