Yodo 0,5M (1N)
Proveedor: ACTIVE MOTIF
Atención
Z13501035.1L
ACSDZ13501035.1LEA 371 EUR
ACSDZ13501035.1L
Yodo 0,5M (1N)
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 114
Densidad: ~1,92511 g/cm³
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
Índice Merck: 13,05036