Etanol, anhidro ≥99%

Proveedor: Alcoholes Montplet
Peligro

0310F5 0310F5_T 0310FC 0310F25 0310F25_T 0310F200
ALCH0310F5EA 54.3 EUR
ALCH0310F5 ALCH0310F5_T ALCH0310FC ALCH0310F25 ALCH0310F25_T ALCH0310F200
Etanol, anhidro ≥99%
Etanol

Alcohol Etílico Deshidratado


Temperatura de almacenamiento: min: 5 °C, máx: 40 °C (recomendado).

Formula: C₂H₅OH
Densidad: >0,780
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Grado alcohólico > 99.5
Apariencia Incoloro
Olor Neutro


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR