Delantal con mangas, MICROGARD® 3000, modelo 215
Proveedor: Ansell
YE30W-00215-02
ANSEYE30W-00215-02EA 0 EUR
ANSEYE30W-00215-02
Delantal con mangas, MICROGARD® 3000, modelo 215
Prendas desechables
Este delantal está hecho de una capa de barrera de película externa con dos capas no tejidas debajo. El tejido proporciona una fuerte barrera de líquidos y partículas.
  • El cierre de velcro en el cuello
  • El cierre de corbata en la cintura
  • Doble puño con un puño interior tejido
  • Costuras soldadas y pegadas con cinta adhesiva
  • El tejido de barrera multicapa es efectivo contra numerosos productos químicos
  • Muy visible: Amarillo brillante para mejorar la seguridad de los trabajadores
  • Ligero pero duradero
Las aplicaciones típicas incluyen: Química, petróleo yMore Product Information