D(-)-Arginina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Arginina
BIA0864-5G
APOSBIA0864-5GEA 21.9 EUR
APOSBIA0864-5G
D(-)-Arginina
D(-)-Arginina
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Pto. de fusión: 212
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063116
Núm. CAS: 157-06-2