L-Arginina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginina clorhidrato
L-Arginina clorhidrato
USP, pyrogen free
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Pto. de fusión: 226…230 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1