Adenina ≥99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 43.5 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenina ≥99%
Adenina

Cytokin growth regulator.


  • Plant tissue culture tested

Formula: C₅H₅N₅
Pto. de fusión: 360…365 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041790
Núm. CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR