Glicerina, anhidro, Cell Culture Grade
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Glicerol
BIA3092-500ML
APOSBIA3092-500MLEA 58 EUR
APOSBIA3092-500ML
Glicerina, anhidro, Cell Culture Grade
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
Índice Merck: 13,04497