Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico ≥99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: BES

BIB0146-100G BIB0146-1KG BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA 36.4 EUR
APOSBIB0146-100G APOSBIB0146-1KG APOSBIB0146-500G
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico ≥99%
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico

Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8

Formula: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213.25 g/mol
Pto. Ebullición: 405
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007533
Núm. CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR