α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 94.4 EUR
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Pto. de fusión: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065050
Núm. CAS: 7493-95-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR