L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIB1444-100MG BIB1444-250MG BIB1444-50MG
APOSBIB1444-100MGEA 87 EUR
APOSBIB1444-100MG APOSBIB1444-250MG APOSBIB1444-50MG
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₃·BrH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00213795
Núm. CAS: 115388-93-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR