5-Methyl-DL-tryptophan

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIB6112-1G BIB6112-500MG BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA 261 EUR
APOSBIB6112-1G APOSBIB6112-500MG APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 280…282 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005652
Núm. CAS: 951-55-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR