L(-)-Glutatión

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 29 EUR
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutatión
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Pto. de fusión: 192…195 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR