β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~10)

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol

BICY1026-5G BICY1026-1G BICY1026-25G
APOSBICY1026-5GEA 451 EUR
APOSBICY1026-5G APOSBICY1026-1G APOSBICY1026-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~10)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formula: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032209
Núm. CAS: 182410-00-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR