HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico) ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulphonic acid
BIH0893-100G
APOSBIH0893-100GEA 480 EUR
APOSBIH0893-100G
HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico) ≥98%
HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico)
Biological buffer - useful range 7.1-8.5
Formula: C₉H₂₀N₂O₅S
MW: 268,3305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038351
Núm. CAS: 68399-78-0