D(+)-Rafinosa pentahidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIK9001-100G BIK9001-1KG BIK9001-500G
APOSBIK9001-100GEA 58 EUR
APOSBIK9001-100G APOSBIK9001-1KG APOSBIK9001-500G
D(+)-Rafinosa pentahidrato
D(+)-Rafinosa pentahidrato
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071590
Núm. CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9