Diosmin
Proveedor: Apollo Scientific
BIK9004-100G BIK9004-25G
APOSBIK9004-100GEA 69.6 EUR
APOSBIK9004-100G APOSBIK9004-25G
Diosmin
Diosmin
Formula: C₂₈H₃₂O₁₅
Pto. de fusión: 274 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009772
Núm. CAS: 520-27-4